SML1795
Tenofovir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (R)-PMPA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -20 to -26°, c = 0.5 in 1 M HCl
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(O)=O
InChI
1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
Clave InChI
SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)