Merck
SML1066
Sigma-Aldrich
CYM50358
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-(Aminomethyl)-2,6-dimethylphenyl]-5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furancarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=C(C)C=C(CN)C=C1C)C2=CC=C(C3=CC(Cl)=CC=C3Cl)O2
InChI
1S/C20H18Cl2N2O2/c1-11-7-13(10-23)8-12(2)19(11)24-20(25)18-6-5-17(26-18)15-9-14(21)3-4-16(15)22/h3-9H,10,23H2,1-2H3,(H,24,25)
Clave InChI
QWJOPXDAQCDRRM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CYM50358 is a potent, selective antagonist of the sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4).
CYM50358 is a potent, selective antagonist of the sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4). CYM50358 inhibits S1P4 with an IC50 of 25 nM.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)