SML0719
Enclomiphene hydrochloride
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-Clomiphene hydrochloride, 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride, 2-[p-(2-Chloro-trans-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine hydrochloride, ICI 46476, trans-Clomifene hydrochloride, trans-Clomiphene hydrochloride
About This Item
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\C(=C(\c3ccc(cc3)OCCN(CC)CC)/c2ccccc2)\c1ccccc1.Cl
InChI
1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25+;
Clave InChI
KKBZGZWPJGOGJF-BTKVJIOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)