SML0313
Pimelic Diphenylamide 106
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Compound 106, Inhibitor 106, N1-(2-Aminophenyl)-N7-(4-methylphenyl)-heptanediamide, RGFA 8, TC-H 106
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2N)cc1
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
Clave InChI
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)