SML0032
Triacetyl resveratrol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥18 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(OC(C)=O)cc(OC(C)=O)c2
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Resveratrol (RSV) plays a protective role on the nervous and cardiovascular systems. It is considered as a modulator of energetic metabolism as it controls glucose homeostasis in obese mice, improves fatty acid oxidation (FAO) and promotes the expression of genes that participate in mitochondrial biogenesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)