SMB01059
Coatline B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
452.41
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c(ccc2O)C(=O)[C@H](O)Cc3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)O)CO
Clave InChI
LNVWGAALAQOWHF-IUOSPEFCSA-N
Descripción general
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)