SMB01009
Cedrin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
334.28
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c3c1cc(c(c3O)C)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O8/c1-5-7(17)4-10-11(12(5)20)14(22)15(23)16(24-10)6-2-8(18)13(21)9(19)3-6/h2-4,15-21,23H,1H3/t15-,16+/m0/s1
Clave InChI
NZRLODDQFPZTPM-JKSUJKDBSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)