SMB00582
Rosin
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol, Chinese rosin W, Rosin X, Trans-cinnamyl O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)