SMB00541
Sclerotioramine
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
[(7R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7-methyl-6,8-dioxo-2H-isoquinolin-7-yl] acetate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(/C=C(/C=C/C1=CC2=C(C(C(OC(C)=O)(C(C2=CN1)=O)C)=O)Cl)C)C
InChI
1S/C21H24ClNO4/c1-6-12(2)9-13(3)7-8-15-10-16-17(11-23-15)19(25)21(5,27-14(4)24)20(26)18(16)22/h7-12,23H,6H2,1-5H3/b8-7+,13-9+
InChI key
DOUKEKLEUAGITQ-NJHPPEEMSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)