SMB00532
Amorfrutin B
≥85% (NMR)
Sinónimos:
3-(3,7-dimethyloctyl)-2-hydroxy-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥85% (NMR)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC1=C(OC)C=C(CCC2=CC=CC=C2)C(C(O)=O)=C1O
InChI
1S/C26H32O4/c1-18(2)9-8-10-19(3)13-16-22-23(30-4)17-21(24(25(22)27)26(28)29)15-14-20-11-6-5-7-12-20/h5-7,9,11-13,17,27H,8,10,14-16H2,1-4H3,(H,28,29)/b19-13+
Clave InChI
DKNIJLWIVUCTHW-CPNJWEJPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)