SMB00160
3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCC(=O)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O8/c16-7-11-12(19)13(20)14(21)15(23-11)22-6-5-10(18)8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,11-17,19-21H,5-7H2/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
NPAQHLFPEOMKAL-UXXRCYHCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)