Documentos clave
SCP0245
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C63H98N18O14S1
Peso molecular:
1363.63
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
[Tyr8]-Substance P,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Aplicación
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)