Documentos clave
SCP0240
Sigma-Aldrich
Somatostatin 28 1-12
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H81N17O19S1
Peso molecular:
1244.33
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥85%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
Aplicación
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)