SCJ4600026
CF™ 568 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
~836 g/mol
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinción)
100000 at 562 nm
cociente de absorbancia
A280/562 nm 0.08
fluorescencia
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
idoneidad
suitable for fluorescence
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Reconstitución
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)