Documentos clave
SAB5702845
Sigma-Aldrich
Anti-LYVE1 Antibody, clone 4G7C3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CRSBP-1, HAR, LYVE-1, XLKD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4G7C3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
33 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MARCFSLVLLLTSIWTTRLLVQGSLRAEELSIQVSCRIMGITLVSKKANQQLNFTEAKEACRLLGLSLAGKDQVETALKASFETCSYGWVGDGFVVISRI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LYVE1(10894)
Descripción general
This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LYVE1 (Q9Y5Y7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)