SAB5702410
Anti-Purinergic Receptor P2Y6 Antibody, clone 4I8C9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
P2Y6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4I8C9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
42 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.58 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPILFYFTQKKFRRRPHELLQKLTAKWQRQGR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... P2RY6(5031)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)