SAB5702324
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4I1G3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
150 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
0.60 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRM5(2915)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)