Documentos clave
SAB5702288
Sigma-Aldrich
Anti-PKC mu Antibody, clone 2A5U1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2A5U1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
102 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
RRRRLSNVSLTGVSTIRTSSAELSTSAPDEPLLQKSPSESFIGREKRSNSQSYIGRPIHLDKILMSKVKVPHTFVIHSYTRPTVCQYCKKLLKGLFRQGLQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKD1(5587)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase involved in many cellular processes, including Golgi body membrane integrity and transport, cell migration and differentiation, MAPK8/JNK1 and Ras pathway signaling, MAPK1/3 (ERK1/2) pathway signaling, cell survival, and regulation of cell shape and adhesion. [provided by RefSeq, Jan 2017]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PKC mu (Q15139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)