SAB5701171
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Productos recomendados
1 of 4
Este artículo | HPA031702 | HPA044026 | HPA068850 |
---|---|---|---|
unconjugated | unconjugated | unconjugated | unconjugated |
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies |
wet ice | wet ice | wet ice | wet ice |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
General description
Immunogen
Physical form
¿No encuentra el producto adecuado?
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.