SAB5200777
Monoclonal Anti-Tarp Gamma2/4/8 (Stargazin) - Percp antibody produced in mouse
clone S245-36, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CACNG2, Anti-Ipr328, Anti-MGC123981, Anti-Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2, Anti-Waggler
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S245-36, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 35-55 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Cacng2(84347)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)