Documentos clave
SAB4701043
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Drebrin antibody produced in mouse
clone DBN-N-03
Sinónimos:
D0S117E, DBN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DBN-N-03, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
BC000283
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DBN1(1627)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody DBN-N-03 recognizes drebrin, an approximately 100-125 kDa regulator of actin cytoskeleton.
Inmunógeno
Bacterially expressed N-terminal fragment of recombinant human drebrin (aa 1-326)
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)