Documentos clave
SAB4701010
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62P antibody produced in mouse
clone HI62P
Sinónimos:
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HI62P, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
BC068533
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SELP(6403)
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibody HI62P recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
Inmunógeno
Human platelets
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)