SAB4700957
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
clone 2D1
Sinónimos:
L-CA, LCA, Leukocyte common antigen, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de acceso
NP_002829.2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Categorías relacionadas
Descripción general
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)