Documentos clave
SAB4700924
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD152 antibody produced in mouse
clone BNI3
Sinónimos:
CTLA4, GRD4, GSE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BNI3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_001037631.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTLA4(1493)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody BNI3 recognizes human CD152 / CTLA4, an approximately 45 kDa type I transmembrane protein serving as a negative regulator of T cell responses.
Inmunógeno
Human CD152-IgG heavy chain fusion protein
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)