SAB4700847
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in rat
clone GK1.5
Sinónimos:
L3T4, T4/Leu-3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GK1.5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_013488.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd4(12504)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)