SAB4301199
Anti-CDK12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CRK7, CRKR, CRKRS, hCDK12
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
3.1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
isotype
IgG
1 of 4
Este artículo | BAF650009001 | BAF650000001 | BAF650009006 |
---|---|---|---|
Bel-Art F65000-9002 | Bel-Art F65000-9001 | Bel-Art F65000-0001 | Bel-Art F65000-9006 |
1.5 mL | 0.5 mL | 0.5 mL | 1.5 mL |
Specificity
Immunogen
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.