SAB4200782
Anti-Tenascin antibody, Mouse monoclonal
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Cytotactin, Anti-GMEM, Anti-GP 150-225, Anti-Glioma-associated-extracellular matrix antigen, Anti-Hexabrachion, Anti-JI, Anti-Myotendinous antigen, Anti-Neuronectin, Anti-TN, Anti-Tenascin-C (TN-C)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BC-24, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNC(3371)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- in immunoblotting
- in Immunohistochemistry
- in flow cytometry
- in enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- for blocking tenascin-C proliferating activity
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)