SAB4200503
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1L4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)