SAB4200372
Anti-WASH1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~72 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WASH1.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WASH1(100287171)
mouse ... ORF19(68767)
rat ... 367328(Wash2)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)