SAB1412808
Monoclonal Anti-TRAK1 antibody produced in mouse
clone 1C5, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-OIP106
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C5, monoclonal
mol peso
antigen 36.85 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2a
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRAK1(22906)
Inmunógeno
Sequence
MSLRDKGGEEECFEYDCQDEERKPTHRQHDTQDLLEEVLCAERVGQMTKTYNDIDAVTRLLEEKERDLELAARIGQSLLKKNKTLTERNELLEEQVEHIRE
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)