Documentos clave
SAB1409660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2C4, ascites fluid, solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C4, monoclonal
Formulario
solution
mol peso
antigen 56.43 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH3GL2(6456)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
SH3GL2 (AAH32825, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVAGLKKQFHKATQKVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQGKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMRELSEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIPDEELHQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQVSQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEERIRQASSQPRREYQPKPRMSLEFPTGDSTQPNGGLSH
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)