SAB1406594
Anti-WHSC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10442, FLJ25112, NELF-A, NELFA, P/OKcl.15
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 58.08 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WHSC2(7469)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MASMRESDTGLWLHNKLGATDELWAPPSIASLLTAAVIDNIRLCFHGLSSAVKLKLLLGTLHLPRRTVDEMKGALMEIIQLASLDSDPWVLMVADILKSFPDTGSLNLELEEQNPNVQDILGELREKVGECEASAMLPLECQYLNKNALTTLAGPLTPPVKHFQLKRKPKSATLRAELLQKSTETAQQLKRSAGVPFHAKGRGLLRKMDTTTPLKGIPKQAPFRSPTAPSVFSPTGNRTPIPPSRTLLRKERGVKLLDISELDMVGAGREAKRRRKTLDAEVVEKPAKEETVVENATPDYAAGLVSTQKLGSLNNEPALPSTSYLPSTPSVVPASSYIPSSETPPAPSSREASRPPEEPSAPSPTLPAQFKQRAPMYNSGLSPATPTPAAPTSPLTPTTPPAVAPTTQTPPVAMVAPQTQAPAQQQPKKNLSLTREQMFAAQEMFKTANKVTRPEKALILGFMAGSRENPCQEQGDVIQIKLSEHTEDLPKADGQGSTTMLVDTVFEMNYATGQWTRFKKYKPMTNVS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)