Documentos clave
SAB1404032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY9 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
Sinónimos:
CD229, SLAMF3, hly9, mLY9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F2, monoclonal
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LY9(4063)
Descripción general
LY9 belongs to the SLAM family of immunomodulatory receptors (see SLAMF1; MIM 603492) and interacts with the adaptor molecule SAP (SH2D1A; MIM 300490) (Graham et al., 2006 [PubMed 16365421]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
LY9 (NP_002339, 156 a.a. ~ 253 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPQVTMKSVKVSENFSCNITLMCSVKGAEKSVLYSWTPREPHASESNGGSILTVSRTPCDPDLPYICTAQNPVSQRSSLPVHVGQFCTDPGASRGGTT
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)