We have not conducted experiments to determine whether Product No. SAB1404011, Monoclonal Anti-KRAS antibody, clone 4F3, will react with Human NRAS (UniProt P01111) and Human HRAS (UniProt P01112). However, based on the alignment data, there is a high probability of recognition, though we cannot guarantee it. In the comparison, the similarity between Human HRAS (UniProt P01112) and SAB1404011 KRAS monoclonal antibody, clone 4F3 is very high (96%), suggesting theoretical recognition. Similarly, the similarity between Human NRAS (UniProt P01111) and SAB1404011 KRAS monoclonal antibody, clone 4F3 is also very high (95%), indicating theoretical recognition.
SAB1404011
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 4F3
Sinónimos:
C-K-RAS, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-RAS4B, KI-RAS, KRAS1, KRAS2, NS3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
KSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTV
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Could you verify if Product No. SAB1404011, Monoclonal Anti-KRAS antibody, has cross-reactivity with N-Ras and H-Ras?
1 answer-