Documentos clave
SAB1403039
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNPH antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0374, MGC46096, bA314N13.5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNPH(9751)
Descripción general
Syntaxin-1, synaptobrevin/VAMP, and SNAP25 interact to form the SNARE complex, which is required for synaptic vesicle docking and fusion. The protein encoded by this gene is membrane-associated and inhibits SNARE complex formation by binding free syntaxin-1. Expression of this gene appears to be brain-specific. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SNPH (NP_055538.2, 251 a.a. ~ 348 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLSRTDALEASSLLSSGVDCGTEETSLHSSFGLGPRFPASNTYEKLLCGMEAGVQASCMQERAIQTDFVQYQPDLDTILEKVTQAQVCGTDPESGDRC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)