SAB1105838
Anti-KLHDC4 (141-155) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Kelch domain containing 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt ~58 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLHDC4(54758)
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)