S4140
D-Saccharic acid potassium salt
≥98% (GC)
Sinónimos:
Glucaric Acid, Glucosaccharic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
powder
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
188 °C ((370 °F ))
solubilidad
soluble, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m1./s1
Clave InChI
UBYZGUWQNIEQMH-IAMDKXPVSA-M
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)