S3313
SB-204070 hydrochloride
solid, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(1-Butyl-4-piperidinyl)methyl-8-amino-7-chloro-1,4-benzodioxane-5-carboxylate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
243-245 °C (lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heating)
SMILES string
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
InChI key
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?