S1153
N-Succinyl-Leu-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin
calpain substrate, solid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Succinyl-Leu-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin, calpain substrate
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C29H33N3O8/c1-16(2)12-22(31-25(34)10-11-26(35)36)29(39)32-23(14-18-4-7-20(33)8-5-18)28(38)30-19-6-9-21-17(3)13-27(37)40-24(21)15-19/h4-9,13,15-16,22-23,33H,10-12,14H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,34)(H,32,39)(H,35,36)
Clave InChI
RIYLNECMTVNMSO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)