R5130
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
técnicas
quantitative precipitin assay: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?