R134
Rilmenidine hemifumarate salt
solid
Sinónimos:
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine hemifumarate salt, Oxaminozoline hemifumarate salt, Rilmenidene hemifumarate salt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
emisor
Servier
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1.C4CN=C(NC(C5CC5)C6CC6)O4
InChI
1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Clave InChI
LZFATBMLSYHRTC-WXXKFALUSA-N
Información sobre el gen
human ... NISCH(11188)
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)