PLA0071
Rabbit anti-Phospho RPA32 (S4/S8) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_002937.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer4/pSer8)
Información sobre el gen
human ... RPA2(6118)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)