Merck
PHG0003
SAFC
MES hydrate
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadena SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nuestra cartera SAFC® de materias primas de gran calidad para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
La calidad del tampón es vital para el éxito de los procesos biofarmacéuticos, porque las disoluciones tampón son indispensables en casi cada etapa de producción.
Nuestra amplia cartera de materiales amortiguadores fabricados bajo los controles adecuados se adapta a sus necesidades. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Aplicación
MES es una disolución tampón biológica que suele denominarse tampón de “Good”. El pKa del MES es 5,96, lo que hace de él un candidato ideal para medios y formulaciones amortiguadoras a base de proteínas para mantener un entorno estable en la disolución. El MES se considera no tóxico para las líneas de cultivo celular y muy hidrosoluble, y proporciona una gran transparencia a la disolución.
MES se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones amortiguadoras para biofarmacia (upstream y downstream) y en reactivos de diagnóstico. Los tampones a base de MES se utilizan en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas, componentes sanguíneos y factores de crecimiento.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report
Tomoya Narawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 545-551 (2015-04-04)
The stereoselective transport of methotrexate (L-amethopterin, L-MTX) and its enantiomer (D-amethopterin, D-MTX) by the rat proton-coupled folate transporter (rPCFT) were examined using rPCFT-expressing HEK293 cells. The initial rate of uptake of [3H]-L-MTX by the rPCFT followed Michaelis-Menten kinetics, with a
M Mirazul Islam et al.
Acta biomaterialia, 12, 70-80 (2014-12-03)
The implant-host interface is a critical element in guiding tissue or organ regeneration. We previously developed hydrogels comprising interpenetrating networks of recombinant human collagen type III and 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (RHCIII-MPC) as substitutes for the corneal extracellular matrix that promote endogenous
Xu Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 66, 520-526 (2014-12-17)
A novel highly sensitive colorimetric assay for DNA detection using cascade amplification strategy based on hybridization chain reaction and enzyme-induced metallization was established. The DNA modified superparamagnetic beads were demonstrated to capture and enrich the target DNA in the hybridization
Katelyn T Gause et al.
ACS nano, 9(3), 2433-2444 (2015-02-26)
The development of subunit antigen delivery formulations has become an important research endeavor, especially in cases where a whole cell vaccine approach has significant biosafety issues. Particle-based systems have shown particular efficacy due to their inherent immunogenicity. In some cases