P9703
Pimaricin
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Natamycin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces chattanoogensis
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
powder
solubilidad
0.1% formic acid in methanol: soluble 1 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
fungi
aplicaciones
agriculture
environmental
Modo de acción
cell membrane | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
Clave InChI
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)