P9670
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GoatAnti-Mouse IgG (whole molecule)–R-PE
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:20
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Otras notas
Forma física
1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)