P8366
Nunclon® MicroWell plates for automation
96 well (with lid), flat bottom clear wells
Sinónimos:
automation 96 well plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 50 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Nunc 167008
volumen máximo
400 μL
tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
250 μm
volumen de trabajo
250 μL
tipo de unión
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
- Standard 96 well footprint meets the SBS guidelines
- High Flange ideal for robotics and automation
- Nunclon Delta surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
- Features a tight closing lid that ensures sample protection and prevents evaporation
- Raised rim minimizes cross-contamination risk
- Stackable - A convenient space-saving option
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)