P8045
Protein G-Biotin from Streptococcus sp.
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
Sinónimos:
Biotinylated Protein G, Protein G Biotin, Protein G-Biotin
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in unspecified host
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
Formulario
lyophilized powder
composición
Protein, ~90% biuret
Extensión del etiquetado
2-4 mol d-biotin per mol protein
técnicas
direct ELISA: 1:70,000 using human IgG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Envase
Otras notas
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)