P7458
PKH26 Reference Microbeads
Sinónimos:
Red PKH reference beads
About This Item
Productos recomendados
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
Nivel de calidad
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- as an internal counting control in flow cytometric acquisition and analysis
- for viable cell count analysis of fibroblasts
- for measuring the leukemic cell count by flow cytometry
Ligadura / enlace
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.