Merck
P5638
Sigma-Aldrich
L-α-fosfatidilcolina
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
Sinónimos:
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-Fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
About This Item
Número de CAS:
Beilstein:
5209585
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
origen biológico
soybean
Nivel de calidad
tpo
Type II-S
Formulario
powder or solid
concentración
14-29% (choline)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descripción general
El P5638 es un extracto crudo de fosfolípidos de soja.
Los lotes típicos de fosfatidilcolina de soja purificada tienen un contenido de ácidos grasos de aproximadamente a un 13 % de C16:0 (palmítico), un 4 % de C18:0 (esteárico), un 10 % de C18:1(oleico), un 64 % de C18:2 (linoleico) y un 6% de C18:3 (linolénico) con contribuciones mínimas de otros ácidos grasos. Esto correspondería un peso molecular promedio de aproximadamente 776.
La fosfatidilcolina purificada es soluble en cloroformo y etanol.
Otros fosfolípidos principales son la fosfatidiletanolamina y el fosfatidilinositol. Puede haber otros fosfolípidos y lípidos neutros como los triglicéridos, los tocoferoles y los esteroles. También puede haber carbohidratos.
Se ha publicado un procedimiento para la determinación de la cantidad de oxidación de la fosfatidilcolina de huevo en una preparación liposómica mediante la medición del índice de oxidación. El índice de oxidación es el cociente entre la absorbancia a 233 nm y la absorbancia a 215 nm. Se eligió esta última longitud de onda porque hay poca contribución del carbonilo del ácido graso a la absorbancia a esta longitud de onda, lo que permite el seguimiento de la ley de Beer.
Se ha publicado un método para la determinación del contenido de colina.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La fosfatidilcolina es el principal fosfolípido de la membrana en las células eucariotas. Además de ser el principal componente estructural de las membranas celulares, la fosfatidilcolina actúa como reservorio para diversos mensajeros lipídicos. Es la fuente de los lípidos bioactivos lisofosfatidilcolina, ácido fosfatídico, diacilglicerol, factor activador de plaquetas y ácido araquidónico.
La fosfatidilcolina se utiliza para la preparación de suspensiones vesiculares, comúnmente denominadas liposomas, o como monocapas. Las monocapas se han formado utilizando una disolución de fosfatidilcolina de soja al 1% en hexano.
Se han medido los cambios inducidos por la valinomicina en los potenciales de membrana de los eritrocitos y las suspensiones vesiculares de fosfolípidos (fosfatidilcolina de la yema del huevo más colesterol) utilizando colorantes de cianina con carga positiva que respondieron fluorimétricamente al cambio de potencial.
Se ha incorporado rodopsina purificada en vesículas de fosfatidilcolina de soja.
Un fosfolípido estructural principal del cerebro, que constituye aproximadamente el 15% de los lípidos totales; localizado principalmente en la materia gris.
Calidad
El P5638 es un extracto crudo de soja que contiene muchos otros lípidos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
D M Mihai et al.
Cell death & disease, 5, e1348-e1348 (2014-07-25)
Cellular events responsible for the initiation of major neurodegenerative disorders of the eye leading to blindness, including age-related macular degeneration, Stargardt and Best diseases, are poorly understood. Accumulation of vitamin A dimers, such as N-retinylidene-N-retinylethanolamine (A2E) in the retinal pigment
Liposomes in Gene Delivery
Lasic, D.D. et al.
CRC Press (1997)
Stealth Liposomes
Lasic, D.D. and Martin, F.J. et al.
CRC Press (1995)
P M Guy et al.
Biochemistry, 29(30), 6954-6964 (1990-07-31)
The intrinsic tryptophan fluorescence of the alpha subunit of transducin (alpha T) has been shown to be sensitive to the binding of guanine nucleotides, with the fluorescence being enhanced by as much as 2-fold upon the binding of GTP or
Austin J Rice et al.
The Journal of biological chemistry, 288(29), 21228-21235 (2013-05-28)
In bacteria, ATP-binding cassette (ABC) transporters are vital for the uptake of nutrients and cofactors. Based on differences in structure and activity, ABC importers are divided into two types. Type I transporters have been well studied and employ a tightly