Merck
P4458
Sigma-Aldrich
Penicilina- Estreptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Pen-Strep
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
Penicilina- Estreptomicina, Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
General description
La penicilina, un antibiótico β-lactámico es extremadamente activo con las bacterias. Las penicilinas se denominan también penams. Las penicilinas son naturales y tiene un esqueleto bicíclico. La estreptomicina es un pseudotrisacárido. Esta compuesto de un aminociclitol monosustituido.
Application
La penicilina-estreptomicina se ha utilizado:
  • como suplemento en el medio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) para mantener la línea de células de hepatoma Huh7
  • como suplemento en el medio Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI) para mantener las células YAC-1 de linfoma de ratón
  • como componente en un medio esencial mínimo de Eagle para tratar bazos individuales de ratón para la preparación de esplenocitos
  • como suplemento en el medio FMX-8 completo para el cultivo de células de ovario de hámster chino
Recomendada para utilizar en medios de cultivo celular a 20 ml/l.
Biochem/physiol Actions
Las penicilinas pueden evitar la síntesis de la pared celular bacteriana. Este antibiótico puede utilizarse en el tratamiento de las infecciones cutáneas y de las vías urinarias, las infecciones respiratorias superiores e inferiores y la endocarditis. La estreptomicina puede bloquear Mycobacterium tuberculosis in vitro. La estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas en procariotas al evitar la transición del complejo de iniciación al ribosoma para la elongación de la cadena, lo que produce una codificación incorrecta.
Components
Este producto está formulado para contener 5 000 unidades de penicilina y 5 mg de estreptomicina/ml solubilizada en un tampón de citrato patentado.
Other Notes
20 ml, 100 ml
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Los recipientes que se abran deben ser cuidadosamente precintados de nuevo y mantenidos en posición vertical para evitar fugas.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Streptomyces-derived quorum-sensing systems engineered for adjustable transgene expression in mammalian cells and mice
Weber W, et al.
Nucleic Acids Research, 31(14), e71-e71 (2003)
Penicillins
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference (2016)
Penicillins
Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, 2, 173-237 (2008)
Interaction between nanoparticles and cell membrane
Surface Chemistry of Nanobiomaterials, 3, 231-263 (2016)
Jussi Kupari et al.
Cell reports, 27(8), 2508-2523 (2019-05-23)
Sensory functions of the vagus nerve are critical for conscious perceptions and for monitoring visceral functions in the cardio-pulmonary and gastrointestinal systems. Here, we present a comprehensive identification, classification, and validation of the neuron types in the neural crest (jugular)